Ácido 2-cloro-5-(trifluorometil)benzoico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 6-cloro-α-α-α-trifluoro-m-toluico
PC5584-25G PC5584-100G PC5584-5G
APOSPC5584-25GEA 29 EUR
APOSPC5584-25G APOSPC5584-100G APOSPC5584-5G
Ácido 2-cloro-5-(trifluorometil)benzoico 96%
Ácido 2-cloro-5-(trifluorometil)benzoico
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Pto. de fusión: 93…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061094
Núm. CAS: 657-06-7