1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Iodo-1H,1H-undecafluorohexane
PC5587-1G PC5587-5G
APOSPC5587-1GEA 178 EUR
APOSPC5587-1G APOSPC5587-5G
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane 97%
1-Iodo-1H,1H-perfluorohexane
Formula: C₆H₂F₁₁I
MW: 409,97 g/mol
Pto. Ebullición: 133 °C
Densidad: 2,018 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038314
Núm. CAS: 335-50-2