N-Methoxy-N-methyltrifluoroacetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
PC5591-25G PC5591-100G
APOSPC5591-25GEA 118 EUR
APOSPC5591-25G APOSPC5591-100G
N-Methoxy-N-methyltrifluoroacetamide 98%
N-Methoxy-N-methyltrifluoroacetamide
Formula: C₄H₆F₃NO₂
MW: 157.09 g/mol
Pto. Ebullición: 52 °C/30mmHg
Densidad: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 47.8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077565
Núm. CAS: 104863-67-4
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III