(E)-1-Methoxy-3,3,3-trifluoropropene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5592-1G PC5592-5G
APOSPC5592-1GEA 190 EUR
APOSPC5592-1G APOSPC5592-5G
(E)-1-Methoxy-3,3,3-trifluoropropene 97%
(E)-1-Methoxy-3,3,3-trifluoropropene
Formula: C₄H₅F₃O
Pto. Ebullición: 61…63 °C
Densidad: 1,1568 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038316
Núm. CAS: 26885-71-2
UN: 1993
ADR: 3,III