Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
PC5595-5G PC5595-1G PC5595-250MG
APOSPC5595-5GEA 618 EUR
APOSPC5595-5G APOSPC5595-1G APOSPC5595-250MG
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate 97%
Methyl-2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Formula: C₄H₄BrF₃O₂
MW: 220,9726 g/mol
Pto. Ebullición: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038319
Núm. CAS: 113816-36-7