N-Methyl chlorofluoroacetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-2-fluoro-N-methylacetamide
PC5596-5G PC5596-1G
APOSPC5596-5GEA 380 EUR
APOSPC5596-5G APOSPC5596-1G
N-Methyl chlorofluoroacetamide 98%
N-Methyl chlorofluoroacetamide
Formula: C₃H₅ClFNO
MW: 125,53 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C/0,4mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038320
Núm. CAS: 53441-15-9