Pentafluoroiodoetano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5600-100G PC5600-25G
APOSPC5600-100GEA 374 EUR
APOSPC5600-100G APOSPC5600-25G
Pentafluoroiodoetano 98%
Pentafluoroiodoetano
Reagent for introduction of pentafluoroethyl groups into organic molecules: J.O.C., 1987,52, 2481.
Formula: C₂F₅I
Pto. Ebullición: 41609 °C
Pto. de fusión: –92 °C
Densidad: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039400
Núm. CAS: 354-64-3
EINECS: 206-566-7
UN: 3163
ADR: 2.2,