Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (t-Bu)2PMeHBF4
PC56018-5G
APOSPC56018-5GEA 155 EUR
APOSPC56018-5G
Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate 95%
Di-tert-butyl(methyl)phosphonium tetrafluoroborate
Formula: C₉H₂₂BF₄P
MW: 248,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840579
Núm. CAS: 479094-62-7
EINECS: 808-098-4
UN: 1759
ADR: 8,III