1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5602-1G PC5602-5G
APOSPC5602-1GEA 0 EUR
APOSPC5602-1G APOSPC5602-5G
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₁H₅ClF₃N₃O₃
Pto. de fusión: 77…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173866
Núm. CAS: 175137-36-7
UN: 1759
ADR: 8,III