[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56043-1G PC56043-250MG
APOSPC56043-1GEA 452 EUR
APOSPC56043-1G APOSPC56043-250MG
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₀Cl₂FN₃
MW: 238.09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12914002
Núm. CAS: 1216862-84-8