Pentafluoroethyl phenyl ketone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,3,3,3-Pentafluoropropiophenone, Pentafluoroethyl phenyl ketone
PC5605-25G
APOSPC5605-25GEA 495 EUR
APOSPC5605-25G
Pentafluoroethyl phenyl ketone 97%
Pentafluoroethyl phenyl ketone
Formula: C₉H₅F₅O
MW: 224,13 g/mol
Pto. Ebullición: 159…161 °C
Densidad: 1,372 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018062
Núm. CAS: 394-52-5