2,5-Difluoro-4-hidroxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56072-2G PC56072-5G
APOSPC56072-2GEA 205 EUR
APOSPC56072-2G APOSPC56072-5G
2,5-Difluoro-4-hidroxibenzaldehído 98%
2,5-Difluoro-4-hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₄F₂O₂
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112521
Núm. CAS: 918523-99-6