4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)ethanone
PC56074-1G PC56074-250MG PC56074-5G
APOSPC56074-1GEA 24.8 EUR
APOSPC56074-1G APOSPC56074-250MG APOSPC56074-5G
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,0255 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15526896
Núm. CAS: 123942-11-0