1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56080-1G PC56080-5G PC56080-250MG
APOSPC56080-1GEA 343 EUR
APOSPC56080-1G APOSPC56080-5G APOSPC56080-250MG
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃F₆NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185347
Núm. CAS: 224044-97-7