1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56082-1G PC56082-5G PC56082-10G
APOSPC56082-1GEA 21.9 EUR
APOSPC56082-1G APOSPC56082-5G APOSPC56082-10G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 95+%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Pto. Ebullición: 93…94 °C/50mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835192
Núm. CAS: 156682-52-9