1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56083-1G PC56083-5G PC56083-25G
APOSPC56083-1GEA 21.9 EUR
APOSPC56083-1G APOSPC56083-5G APOSPC56083-25G
1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene 99%
1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878120
Núm. CAS: 128259-68-7