5-Fluoro-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5609-1G PC5609-500MG PC5609-5G PC5609-25G
APOSPC5609-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5609-1G APOSPC5609-500MG APOSPC5609-5G APOSPC5609-25G
5-Fluoro-2-(trifluormetil)benzonitrilo
5-Fluoro-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃F₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236281
Núm. CAS: 240800-45-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III