Pentafluoronitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-nitrobenzene
PC5610-25G PC5610-5G
APOSPC5610-25GEA 476 EUR
APOSPC5610-25G APOSPC5610-5G
Pentafluoronitrobenceno 98%
Pentafluoronitrobenceno
Formula: C₆F₅NO₂
MW: 213.06 g/mol
Pto. Ebullición: 158…161 °C
Densidad: 1.656 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007049
Núm. CAS: 880-78-4
EINECS: 212-915-4