1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC56101-1G PC56101-250MG
APOSPC56101-1GEA 284 EUR
APOSPC56101-1G APOSPC56101-250MG
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₅F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03074319
Núm. CAS: 481065-92-3