4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC56114-1G
PC56114-5G
APOSPC56114-1GEA
66.7
EUR
APOSPC56114-1G
APOSPC56114-5G
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-(Trifluoromethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formula:
C₁₀H₁₀F₃NO Pto. de fusión: 95…96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16618942 Núm. CAS: 25771-21-5 |