2-Cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5613-25G PC5613-5G PC5613-100G
APOSPC5613-25GEA 49.3 EUR
APOSPC5613-25G APOSPC5613-5G APOSPC5613-100G
2-Cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído 97%
2-Cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57
Pto. Ebullición: 42…44 °C/1.5mmHg
Densidad: 1.435 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134430
Núm. CAS: 82386-89-8