5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5614-1G PC5614-250MG
APOSPC5614-1GEA 19 EUR
APOSPC5614-1G APOSPC5614-250MG
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid 97%
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 162…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209248
Núm. CAS: 406476-31-1