2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5617-5G PC5617-25G
APOSPC5617-5GEA 63.8 EUR
APOSPC5617-5G APOSPC5617-25G
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Formula: C₉H₇FN₂S
MW: 194,2287 g/mol
Pto. de fusión: 102…110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01086598
Núm. CAS: 77815-14-6