4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5618-1G PC5618-5G
APOSPC5618-1GEA 30.6 EUR
APOSPC5618-1G APOSPC5618-5G
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine
Formula: C₁₀H₇F₃N₂S
MW: 244,24 g/mol
Pto. de fusión: 206…208 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094298
Núm. CAS: 105512-79-6