4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,5,6-Tetrafluoropyridin-4-amine
PC5620-1G PC5620-5G PC5620-10G
APOSPC5620-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5620-1G APOSPC5620-5G APOSPC5620-10G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formula: C₅H₂F₄N₂
MW: 166,08 g/mol
Pto. de fusión: 84…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010855
Núm. CAS: 1682-20-8