4-(Trifluorometoxi)benzoato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5623-1G PC5623-25G PC5623-5G
APOSPC5623-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5623-1G APOSPC5623-25G APOSPC5623-5G
4-(Trifluorometoxi)benzoato de metilo 97%
4-(Trifluorometoxi)benzoato de metilo
Formula: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Pto. Ebullición: 88…90 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041006
Núm. CAS: 780-31-4