2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC5624-1G
PC5624-250MG
APOSPC5624-1GEA
52.2
EUR
APOSPC5624-1G
APOSPC5624-250MG
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Formula:
C₉H₆F₂N₂S Pto. de fusión: 118 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00472891 Núm. CAS: 105512-80-9 |