2,4-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC56240-1G
PC56240-5G
APOSPC56240-1GEA
106
EUR
APOSPC56240-1G
APOSPC56240-5G
2,4-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 95+%
2,4-Dichloro-6-fluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₃Cl₂FO₂ MW: 209,0019 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12404936 Núm. CAS: 904285-09-2 |