Fluoruro de tetraetilamonio hidrato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC56243-100G PC56243-25G PC56243-5G
APOSPC56243-100GEA 379 EUR
APOSPC56243-100G APOSPC56243-25G APOSPC56243-5G
Fluoruro de tetraetilamonio hidrato 98%
Fluoruro de tetraetilamonio hidrato
Formula: C₈H₂₀FN·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149990
Núm. CAS: 98330-04-2