1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Fluoro-2-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC56254-1G
PC56254-5G
PC56254-10G
PC56254-25G
APOSPC56254-1GEA
21.9
EUR
APOSPC56254-1G
APOSPC56254-5G
APOSPC56254-10G
APOSPC56254-25G
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
Formula:
C₇H₄F₄O₂S MW: 228,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09971596 Núm. CAS: 2358-41-0 |