2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5628-1G PC5628-25G PC5628-5G
APOSPC5628-1GEA 36.4 EUR
APOSPC5628-1G APOSPC5628-25G APOSPC5628-5G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate 95%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate
Formula: C₁₄H₁₄F₈O₄
MW: 398,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078359
Núm. CAS: 66818-54-0