Pentafluorofenol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
PC5630-100G PC5630-500G PC5630-1KG
APOSPC5630-100GEA 34.8 EUR
APOSPC5630-100G APOSPC5630-500G APOSPC5630-1KG
Pentafluorofenol 99%
Pentafluorofenol
Useful reagent for peptide coupling via the reactive PFP esters, often prepared by carbodiimide coupling.
Formula: C₆HF₅O
MW: 184.07 g/mol
Pto. Ebullición: 143 °C
Pto. de fusión: 34…36 °C
Densidad: 1.757 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002156
Núm. CAS: 771-61-9
EINECS: 212-235-8