3-Fluoro-4-(trifluorometil)piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5631-10G PC5631-1G PC5631-5G
APOSPC5631-10GEA 698 EUR
APOSPC5631-10G APOSPC5631-1G APOSPC5631-5G
3-Fluoro-4-(trifluorometil)piridina 98%
3-Fluoro-4-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃F₄N
MW: 165.09 g/mol
Pto. Ebullición: 37 °C/10mmHg
Densidad: 1.391 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789250
Núm. CAS: 113770-87-9