2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5632-1G PC5632-5G
APOSPC5632-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5632-1G APOSPC5632-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 95+%
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formula: C₁₀H₆F₃NO
Pto. de fusión: 198…203 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153196
Núm. CAS: 1701-18-4