4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56322-1G PC56322-250MG PC56322-5G
APOSPC56322-1GEA 116 EUR
APOSPC56322-1G APOSPC56322-250MG APOSPC56322-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845913
Núm. CAS: 1160574-68-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III