4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate, 4-Fluorophenyl(oxo)glyoxal hydrate
PC5633-1G PC5633-5G PC5633-10G
APOSPC5633-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5633-1G APOSPC5633-5G APOSPC5633-10G
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Formula: C₈H₇FO₃
Pto. Ebullición: 115 °C/35mmHg
Pto. de fusión: 80…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320770
Núm. CAS: 447-43-8