Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56331-5G PC56331-1G
APOSPC56331-5GEA 957 EUR
APOSPC56331-5G APOSPC56331-1G
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate 99+%
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Formula: C₂₄H₂₀BF₄NaO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149598
Núm. CAS: 207683-22-5