Ácido 2,3,6-trifluoroisonicotinico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3,6-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
PC5635-10G PC5635-1G PC5635-5G
APOSPC5635-10GEA 841 EUR
APOSPC5635-10G APOSPC5635-1G APOSPC5635-5G
Ácido 2,3,6-trifluoroisonicotinico 97%
Ácido 2,3,6-trifluoroisonicotinico
Formula: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177.08 g/mol
Pto. de fusión: 125…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840204
Núm. CAS: 675602-92-3