Fluoruro de 3-amino-4-metoxifenilsulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Amino-4-methoxybenzene-1-sulphonyl fluoride, 3-Amino-4-methoxybenzenesulphonyl fluoride, 4-Methoxymetanilyl fluoride
PC5637-10G
PC5637-50G
PC5637-1G
APOSPC5637-10GEA
0
EUR
APOSPC5637-10G
APOSPC5637-50G
APOSPC5637-1G
Fluoruro de 3-amino-4-metoxifenilsulfonilo 97%
Fluoruro de 3-amino-4-metoxifenilsulfonilo
Formula:
C₇H₈FNO₃S MW: 205,2100 g/mol Pto. de fusión: 60…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007417 Núm. CAS: 498-74-8 EINECS: 207-870-2 UN: 3261 ADR: 8,II |