Ácido 3-((Trifluorometil)tio)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5639-1G PC5639-25G PC5639-5G
APOSPC5639-1GEA 36.4 EUR
APOSPC5639-1G APOSPC5639-25G APOSPC5639-5G
Ácido 3-((Trifluorometil)tio)benzoico 98%
Ácido 3-((Trifluorometil)tio)benzoico
Formula: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222,19 g/mol
Pto. de fusión: 71…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236337
Núm. CAS: 946-65-6