Ácido (3-(trifluorometil)fenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC5641-100G
PC5641-25G
PC5641-5G
APOSPC5641-100GEA
0
EUR
APOSPC5641-100G
APOSPC5641-25G
APOSPC5641-5G
Ácido (3-(trifluorometil)fenil)metabórico 98%
Ácido (3-(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula:
C₇H₆BF₃O₂ Pto. de fusión: 162…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151854 Núm. CAS: 1423-26-3 |