AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato) 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
PC5642-1G PC5642-500MG PC5642-5G
APOSPC5642-1GEA 132 EUR
APOSPC5642-1G APOSPC5642-500MG APOSPC5642-5G
AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato) 98+%
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
An irreversible serine protease inhibitor with high water solubility
  • Molecular biology grade
Formula: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239.69 g/mol
Pto. de fusión: 182…184 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00132962
Núm. CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8 II