Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5645-1LB PC5645-5LB
APOSPC5645-1LBEA 1420 EUR
APOSPC5645-1LB APOSPC5645-5LB
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Formula: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Pto. de fusión: –129 °C
Densidad: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 9002-83-9