2,4,5-Trifluorobencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
PC5646-1G PC5646-5G
APOSPC5646-1GEA 98.9 EUR
APOSPC5646-1G APOSPC5646-5G
2,4,5-Trifluorobencenosulfonamida
2,4,5-Trifluorobencenosulfonamida
Formula: C₆H₄F₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569462
Núm. CAS: 287172-63-8