2,3,4-Trifluorobencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5647-10G PC5647-1G PC5647-5G
APOSPC5647-10GEA 763 EUR
APOSPC5647-10G APOSPC5647-1G APOSPC5647-5G
2,3,4-Trifluorobencenosulfonamida
2,3,4-Trifluorobencenosulfonamida
Formula: C₆H₄F₃NO₂S
Pto. de fusión: 110…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094300
Núm. CAS: 518070-13-8