Ácido (pentafluorofenil)acético 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetic acid

PC5650-25G PC5650-5G PC5650-1G
APOSPC5650-25GEA 545 EUR
APOSPC5650-25G APOSPC5650-5G APOSPC5650-1G
Ácido (pentafluorofenil)acético 98%
Ácido (pentafluorofenil)acético
Formula: C₈H₃F₅O₂
Pto. de fusión: 107…110 °C
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004316
Núm. CAS: 653-21-4
EINECS: 211-497-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR