(2-Fluorofenil)acetonitrilo 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Fluorophenyl)acetonitrile
PC5652-100G PC5652-500G
APOSPC5652-100GEA 33.5 EUR
APOSPC5652-100G APOSPC5652-500G
(2-Fluorofenil)acetonitrilo 90%
(2-Fluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆FN
Pto. Ebullición: 235 °C
Densidad: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001897
Núm. CAS: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III