4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride, FLUOLEAD(TM)
PC5654-1G
PC5654-25G
PC5654-5G
APOSPC5654-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5654-1G
APOSPC5654-25G
APOSPC5654-5G
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride 95%
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride
Safer alternative to DAST.
Formula:
C₁₂H₁₇F₃S MW: 250,32 g/mol Pto. Ebullición: 150 °C Pto. de fusión: 59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11858620 Núm. CAS: 947725-04-4 UN: 2923 ADR: 8+6.1,I |