3-Fluoro-p-anísaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-metoxibenzaldehído, 3-Fluoro-4-anísaldehído
PC5655-25G PC5655-5G
APOSPC5655-25GEA 50.9 EUR
APOSPC5655-25G APOSPC5655-5G
3-Fluoro-p-anísaldehído
3-Fluoro-p-anísaldehído
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Pto. Ebullición: 129…132 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 34…35 °C
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003349
Núm. CAS: 351-54-2
EINECS: 206-514-3