4-Cloro-2,6-difluorofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5657-1G PC5657-25G PC5657-5G
APOSPC5657-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5657-1G APOSPC5657-25G APOSPC5657-5G
4-Cloro-2,6-difluorofenol 97%
4-Cloro-2,6-difluorofenol
Formula: C₆H₃ClF₂O
Pto. de fusión: 54…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660242
Núm. CAS: 164790-68-5
UN: 3261
ADR: 8,III